missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-5-formylamino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-formylamino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dion |
| CAS | 130332-59-1 |
| Molekylær formel | C10 H16 N4 O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N4O3/c1-6(2)4-14-8(11)7(12-5-15)9(16)13(3)10(14)17/h5-6H,4,11H2,1-3H3,(H,12,15) |
| SMIL | CC(C)CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N |
| IUPAC navn | N-[4-amino-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-2,6-dioxopyrimidin-5-yl]formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.26 |
| Formel vægt | 240.1222 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?