missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-5-(formamidomethyl)-2-methylpyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30012865
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012865 1 g
17952585 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6096751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1886-34-6
Molekylær formel C7 H10 N4 O
Molekylvægt (g/mol) 166.18
Synonym 2-Methyl-4-amino-5-(formylaminomethyl)pyrimidine, 4-Amino-5-((formylamino)methyl)-2-methylpyrimidine, N-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamide;
IUPAC navn N-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]formamide
SMIL O=CNCC1=CN=C(N=C1N)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-(formamidomethyl)-2-methylpyrimidine
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-5-(formamidomethyl)-2-methylpyrimidine
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C7H10N4O/c1-5-10-3-6(2-9-4-12)7(8)11-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,12)(H2,8,10,11)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 1 g
Formel vægt 166.0855
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.