missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-5-fluoro-1-(2,3-di-O-acetyl-Alpha-D-ribofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone, TRC

Artikelnummer. 17974215
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974215 10 mg
17924525 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17974215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60953510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2230479-30-6
Molekylær formel C13 H16 F N3 O6
Molekylvægt (g/mol) 329.28
Synonym Capecitabine Impurity
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5S)-4-acetoxy-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxo-pyrimidin-1-yl)-2-methyl-tetrahydrofuran-3-yl] acetate
SMIL C[C@H]1O[C@@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(F)C(=NC2=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-fluoro-1-(2,3-di-O-acetyl-Alpha-D-ribofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-5-fluoro-1-(2,3-di-O-acetyl-Alpha-D-ribofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C13H16FN3O6/c1-5-9(22-6(2)18)10(23-7(3)19)12(21-5)17-4-8(14)11(15)16-13(17)20/h4-5,9-10,12H,1-3H3,(H2,15,16,20)/t5-,9-,10-,12+/m1/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 10 mg
Formel vægt 329.1023
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.