missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid, Mikromol™

Artikelnummer. 17997314
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17997314 100 mg
17948964 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17997314 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0793.05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid
CAS 71675-87-1
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 N O5 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid, Amisulpride Imp. E (EP), Amisulpride Impurity E
InChI formel InChI=1S/C10H13NO5S/c1-3-17(14,15)9-4-6(10(12)13)8(16-2)5-7(9)11/h4-5H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
SMIL CCS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(OC)cc1N
IUPAC navn 4-amino-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 259.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 259.0514 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.