Få mere at vide
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 71675-87-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 N O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid, Amisulpride Imp. E (EP), Amisulpride Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO5S/c1-3-17(14,15)9-4-6(10(12)13)8(16-2)5-7(9)11/h4-5H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(OC)cc1N |
| IUPAC navn | 4-amino-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzoic acid |
| Vis mere |