missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-5-ethoxymethyl-2-methylpyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30325105
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30325105 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30325105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6090351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-ethoxymethyl-2-methylpyrimidine
CAS 73-66-5
Molekylær formel C8H13N3O
Mængde 1 g
Synonym 5-Ethoxymethyl-2-methyl-4-pyrimidinamine
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O/c1-3-12-5-7-4-10-6(2)11-8(7)9/h4H,3,5H2,1-2H3,(H2,9,10,11)
SMIL CCOCc1cnc(C)nc1N
IUPAC navn 5-(ethoxymethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 167.21
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.