missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-5-[(ethoxycarbonyl)amino]-1-methyl-d3 Uracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-[(ethoxycarbonyl)amino]-1-methyl-d3 Uracil |
| CAS | 1794768-19-6 |
| Molekylær formel | C8H9D3N4O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-d3-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)-carbamic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O4/c1-3-16-8(15)10-4-5(9)11-7(14)12(2)6(4)13/h3,9H2,1-2H3,(H,10,15)(H,11,14)/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=C(NC(=O)OCC)C1=O)N |
| IUPAC navn | ethyl N-[6-amino-2,4-dioxo-3-(trideuteriomethyl)-1H-pyrimidin-5-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.22 |
| Formel vægt | 231.1047 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?