missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methypyrimidine Ammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methypyrimidine Ammonium Salt |
| CAS | 856973-53-0 |
| Molekylær formel | C7H13N5S2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Pyrimidine, 4-amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methyl-, ammonium salt (5CI), 4-Amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methylpyrimidine ammonium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N4S2.H3N/c1-4-9-2-5(6(8)11-4)3-10-7(12)13;/h2H,3H2,1H3,(H2,8,9,11)(H2,10,12,13);1H3 |
| SMIL | NC1=C(CNC([S-])=S)C=NC(C)=N1.[NH4+] |
| IUPAC navn | (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methylcarbamodithioic acid;azane |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.34 |
| Formel vægt | 231.0612 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?