missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methypyrimidine Ammonium Salt, TRC

Artikelnummer. 30311498
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30311498 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30311498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6090551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methypyrimidine Ammonium Salt
CAS 856973-53-0
Molekylær formel C7H13N5S2
Mængde 1 g
Synonym Pyrimidine, 4-amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methyl-, ammonium salt (5CI), 4-Amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methylpyrimidine ammonium salt
InChI formel InChI=1S/C7H10N4S2.H3N/c1-4-9-2-5(6(8)11-4)3-10-7(12)13;/h2H,3H2,1H3,(H2,8,9,11)(H2,10,12,13);1H3
SMIL NC1=C(CNC([S-])=S)C=NC(C)=N1.[NH4+]
IUPAC navn (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methylcarbamodithioic acid;azane
Molekylvægt (g/mol) 231.34
Formel vægt 231.0612
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.