Få mere at vide
4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine |
| CAS | 698-29-3 |
| Molekylær formel | C6 H6 N4 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methyl-, 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile, 2-Methyl-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine, 5-Cyano-4-amino-2-methylpyrimidine, NSC 459, Pynitrile, 4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4/c1-4-9-3-5(2-7)6(8)10-4/h3H,1H3,(H2,8,9,10) |
| SMIL | Cc1ncc(C#N)c(N)n1 |
| IUPAC navn | 4-amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.14 |
| Formel vægt | 134.0592 |