Få mere at vide
4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxybenzamide, Mikromol™
Beskrivelse
4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxybenzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxybenzamide |
| CAS | 38339-95-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxybenzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H20 Cl N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxybenzamide, Metoclopramide Imp. F (EP), Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity F, Metoclopramide Impurity F, Metoclopramide Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClN3O2/c1-3-17(4-2)6-5-16-13(19)9-7-10(14)11(15)8-12(9)18/h7-8,18H,3-6,15H2,1-2H3,(H,16,19) |
| SMIL | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1O |
| IUPAC navn | 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxybenzamide |
| Vis mere |