Få mere at vide
4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid |
| CAS | 108282-38-8 |
| Molekylær formel | C9H10NO3Cl |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-2-14-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)13/h3-4H,2,11H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.63 |
| Formel vægt | 215.0349 |