Få mere at vide
4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid-d5 |
| CAS | 1346600-23-4 |
| Molekylær formel | C9H5D5ClNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Ethoxy-4-amino-5-chlorobenzoic Acid-d5, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-2-14-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)13/h3-4H,2,11H2,1H3,(H,12,13)/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-amino-5-chloro-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.66 |
| Formel vægt | 220.0663 |