Få mere at vide
4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3S/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2 |
| Formel vægt | 184.9814 |
| Procent renhed | >95% |