Få mere at vide
4-amino-5-bromopyrimidin, 98%
Beskrivelse
Det er en hæmmer af thymidinfosphorylase, et enzym, der vides at blive overudtrykt i flere tumortyper og at spille en rolle i metastaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i flere tumortyper og at spille en rolle i metastaser.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-bromopyrimidine |
| Smeltepunkt | 207 °C til 211 °C |
| Farve | Brun |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 112648 |
| Synonym | 4-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromo-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo, 4-pyrimidinamine 5-bromo, 5-bromopyrimidine-4-ylamine, pubchem14978, acmc-209crn, 4-pyrimidinamine,5-bromo, 4-amino-5-bromo-pyrimidine, pyrimidine, 4-amino-5-bromo |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 174 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |