Få mere at vide
4-Amino-5-bromopyrimidine, 98%
Artikelnummer. 15461499
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461499 1 g 1g
15481499 250 mg 250mg
15471499 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461499 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64335.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1439-10-7 | C4H4BrN3 | 174.001 g/mol
Det er en hæmmer af thymidinfosphorylase, et enzym, der vides at blive overudtrykt i flere tumortyper og at spille en rolle i metastaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en hæmmer af thymidinfosphorylase, et enzym, der vides at blive overudtrykt
i flere tumortyper og at spille en rolle i metastaser.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1439-10-7
Molekylær formel C4H4BrN3
Molekylvægt (g/mol) 174.001
MDL nummer MFCD00233962
InChI nøgle IIFAONYUCDAVGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10261576
IUPAC navn 5-brompyrimidin-4-amin
SMIL C1=C(C(=NC=N1)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-bromopyrimidine
Smeltepunkt 207°C to 211°C
Farve Brun
Mængde 1 g
Beilstein 112648
Synonym 4-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromo-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo, 4-pyrimidinamine 5-bromo, 5-bromopyrimidine-4-ylamine, pubchem14978, acmc-209crn, 4-pyrimidinamine,5-bromo, 4-amino-5-bromo-pyrimidine, pyrimidine, 4-amino-5-bromo
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 174
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver