missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-5-(bromomethyl)-2-methylpyrimidine Dihydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30315003
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315003 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315003 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60182050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-(bromomethyl)-2-methylpyrimidine Dihydrobromide
CAS 5423-98-3
Molekylær formel C17 H17 N3 O2 S
Mængde 50 mg
Synonym 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-pyrimidinamine Hydrobromide
InChI formel InChI=1S/C17H17N3O2S/c1-10-11(2)23-17-15(10)16(19-9-20-17)18-7-12-8-21-13-5-3-4-6-14(13)22-12/h3-6,9,12H,7-8H2,1-2H3,(H,18,19,20)
SMIL Cc1sc2ncnc(NCC3COc4ccccc4O3)c2c1C
IUPAC navn N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-ylmethyl)-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Molekylvægt (g/mol) 327.4
Formel vægt 327.1041
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.