Få mere at vide
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10349447 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10349447 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10349447 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429380010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 205672-25-9
Molekylær formel C4H3BrClN3
Molekylvægt (g/mol) 208.44
MDL nummer MFCD07782040
InChI nøgle QOWALNIZDHZTSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-bromo-2-chloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 5-bromo-2-chloropyrimidine-4-ylamine, pubchem18570, acmc-209fbz, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-amine, 5-bromo-2-chloropyrimidin-4-ylamine
PubChem CID 2763293
IUPAC navn 5-brom-2-chlorpyrimidin-4-amin
SMIL NC1=NC(Cl)=NC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 189.0°C to 191.0°C
Farve Brun til lilla
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 208.45
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.