Få mere at vide
4-amino-5-bromo-2-chloropyrimidin, 95%
Artikelnummer. 15407978
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15407978 5 g 5g
15497968 1 g 1g
15417978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61429.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 205672-25-9 | C4H3BrClN3 | 208,44 g/mol
4-Amino-5-brom-2-chlorpyrimidin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Amino-5-brom-2-chlorpyrimidin er et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevaringstemperatur: 2-4 °C. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205672-25-9
Molekylær formel C4H3BrClN3
Molekylvægt (g/mol) 208.44
MDL nummer MFCD07782040
InChI nøgle QOWALNIZDHZTSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-bromo-2-chloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 5-bromo-2-chloropyrimidine-4-ylamine, pubchem18570, acmc-209fbz, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-amine, 5-bromo-2-chloropyrimidin-4-ylamine
PubChem CID 2763293
IUPAC navn 5-brom-2-chlorpyrimidin-4-amin
SMIL NC1=NC(Cl)=NC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 208.44
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof