Få mere at vide
4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4/c1-4-9-3-5(2-7)6(8)10-4/h3H,2,7H2,1H3,(H2,8,9,10) |
| Formel vægt | 138.0905 |