Få mere at vide
4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30008946
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008946 50 mg
30006912 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008946 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA58187550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 874-43-1
Molekylær formel C6 H10 N4 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 211.09
Synonym Thiamine Impurity 6 Dihydrochloride
IUPAC navn 5-(aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amin; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.Cc1ncc(CN)c(N)n1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, Dihydrochloride
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C6H10N4.2ClH/c1-4-9-3-5(2-7)6(8)10-4;;/h3H,2,7H2,1H3,(H2,8,9,10);2*1H
Løsningstype Fedt
Industry Type Retsmedicin
Mængde 50 mg
Formel vægt 210.0439