Få mere at vide
4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30326852
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30326852 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30326852 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA611098100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride
CAS 1007-45-0
Molekylær formel C7H12N4 . 2(HCl)
Mængde 100 mg
Synonym 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride (7CI,8CI), 4-Amino-2-ethyl-5-2-pyrimidinemethanamine Hydrochloride (1:2)
InChI formel InChI=1S/C7H12N4.2ClH/c1-2-6-10-4-5(3-8)7(9)11-6;;/h4H,2-3,8H2,1H3,(H2,9,10,11);2*1H
SMIL CCC1=NC=C(CN)C(N)=N1.Cl.Cl
IUPAC navn 5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidin-4-amin hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 225.12
Formel vægt 224.09