Få mere at vide
4-Amino-5,6-dichlorobenzene-1,3-disulfonamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050493
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050493 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050493 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0011.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Amino-5,6-dichlorobenzene-1,3-disulfonamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5,6-dichlorobenzene-1,3-disulfonamide
CAS 5250-72-6
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-5,6-dichlorobenzene-1,3-disulfonamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H7 Cl2 N3 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Benzenedisulfonamide, 4-amino-5,6-dichloro-, m-Benzenedisulfonamide, 4-amino-5,6-dichloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-5,6-dichloro-1,3-benzenedisulfonamide, 4-Amino-5,6-dichlorobenzene-1,3-disulfonamide
InChI formel InChI=1S/C6H7Cl2N3O4S2/c7-4-2(16(10,12)13)1-3(17(11,14)15)6(9)5(4)8/h1H,9H2,(H2,10,12,13)(H2,11,14,15)
SMIL Nc1c(Cl)c(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-amino-5,6-dichlorobenzene-1,3-disulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 320.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 318.9255 g/mol