missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-2(1H)-pyrimidinone, TRC

Artikelnummer. 30135330
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135330 100 mg
17922655 10 mg
17922375 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA630890100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 60729-91-1
Molekylær formel C14 H17 N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 291.3
Synonym 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol, Trimethoprim Imp. E (EP)
IUPAC navn 4-amino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2-ol
SMIL COc1cc(Cc2cnc(O)nc2N)cc(OC)c1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol
Analyt- eller komponentnavne 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O4/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-16-14(18)17-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H3,15,16,17,18)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 100 mg
Formel vægt 291.1219
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.