Få mere at vide
4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol |
| CAS | 60729-91-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H17 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Trimethoprim Imp. E (EP), Trimethoprim USP Related Compound A, Trimethoprim USP RC A, 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol, 5066W95, GW 287391X, Ph Eur Trimethoprim Impurity E, BP Trimethoprim Impurity E, Trimethoprim Related Compound A, Trimethoprim Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-16-14(18)17-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H3,15,16,17,18) |
| SMIL | COc1cc(Cc2cnc(O)nc2N)cc(OC)c1OC |
| IUPAC navn | 4-amino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2-ol |
| Vis mere |