Få mere at vide
4-Amino-4H-1,2,4-triazol, 99%
Artikelnummer. 10687294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10687294 100 g Glasflaske 100g
10365780 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10687294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104701000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 584-13-4 | C2H4N4 | 84,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-13-4
Molekylær formel C2H4N4
Molekylvægt (g/mol) 84.08
MDL nummer MFCD00003099
InChI nøgle FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
PubChem CID 11432
IUPAC navn 1,2,4-triazol-4-amin
SMIL C1=NN=CN1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-4H-1, 2, 4-triazole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84,0 °C
Farve Beige eller hvid
Flammepunkt >149 °C
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 26, IV, 40
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 810 g/L (20 °C) i vand. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol og dimethylsulfoxyd, meget lidt opløselige i vegetabilske olier
Formel vægt 84.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.