Få mere at vide
4-Amino-4'-nitrostilben-2,2'-disulfonsyre Dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30311629
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30311629 1 g
1 options
Artikelnummer. 30311629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6184601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic Acid, Disodium Salt
CAS 6634-82-8
Molekylær formel C14 H10 N2 O8 S2 . 2 Na
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H12N2O8S2.2Na/c15-11-5-3-9(13(7-11)25(19,20)21)1-2-10-4-6-12(16(17)18)8-14(10)26(22,23)24;;/h1-8H,15H2,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
SMIL [Na+].[Na+].Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium; 5-amino-2-[(E)-2-(4-nitro-2-sulfonatophenyl)ethenyl]benzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 444.35
Formel vægt 443.9674