Få mere at vide
4-Amino-4'-hydroxydiphenylsulfon, TRC
Artikelnummer. 17973585
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973585 25 mg
17913785 250 mg
17963485 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17973585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61122525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25963-47-7
Molekylær formel C12 H11 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 249.29
Synonym 4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]phenol, p-Sulfanilylphenol;
IUPAC navn 4-(4-aminophenyl)sulfonylphenol
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-4'-hydroxydiphenylsulfone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11NO3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,14H,13H2
Formel vægt 249.046
Procent renhed >95%