Få mere at vide
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11308946
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308946 100 mg 100mg
11398936 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11308946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19549.MC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 387824-61-5
Molekylær formel C6H5F3N2
Molekylvægt (g/mol) 162.115
MDL nummer MFCD02183554
InChI nøgle DYAGVPKVELUYPJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782810
IUPAC navn 3-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine
SMIL C1=CN=CC(=C1N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 98°C to 102°C
Mængde 100 mg
FN nummer UN2811
Synonym 4-amino-3-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl pyridin-4-amine, 4-amino-3-trifluoromethylpyridine, 4-pyridinamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-pyridylamine, pubchem2994, acmc-1aev4, 3-trifluoromethyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine,3-trifluoromethyl
Formel vægt 162.11
Procent renhed 97%