missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-3-pyridinemethanol, 95%

Artikelnummer. 11434410
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434410 1 g 1g
11444410 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50033.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

CAS: 138116-34-4 | C6H8N2O | 124.143 g/mol

4-Amino-3-pyridinmethanol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser 4-Amino-3-pyridinmethanol anvendes som et
organisk kemisk syntesemellemprodukt.

Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.

Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 138116-34-4
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD06203066
InChI nøgle WNBVEYMTVDMSFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyridin-3-yl methanol, 4-amino-pyridin-3-yl-methanol, 4-aminopyridine-3-methanol, 4-amino-3-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 4-amino, 4-amino-3-hydroxymethylpyridine, 4-amino-3-pyridyl methan-1-ol, 4-amino-3-pyridinyl methanol, rarechem al bd 1386, acmc-1c1ii
PubChem CID 10796739
IUPAC navn (4-aminopyridin-3-yl)methanol
SMIL C1=CN=CC(=C1N)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-pyridinemethanol
Smeltepunkt 167°C to 169°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.