Få mere at vide
4-Amino-3-phenylbutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3-phenylbutanoic Acid |
| CAS | 1078-21-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10H13NO2 |
| Synonym | -(Aminomethyl)benzenepropanoic Acid;(±)-Fenibut;(±)-beta-Phenyl-GABA;3-Phenyl-4-aminobutanoic Acid;4-Amino-3-phenylbutyric Acid;Anvifen;DL-4-Amino-3-phenylbutanoic Acid;DL-beta-Phenyl-gamma-aminobutyric Acid;Fenibut;Fenigam;Fenigama;P-GABA;PhGABA;Phenibut;Phenigam;Phenybut;Phenygam;beta-Phenyl-GABA;beta-Phenyl-gamma-aminobutyric Acid;gamma-Amino-beta-phenylbutyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13) |
| SMIL | NCC(CC(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 4-amino-3-phenylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.22 |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |