Få mere at vide
4-amino-3-nitropyridin, 96%
Beskrivelse
4-Amino-3-nitropyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3-nitropyridine |
| Smeltepunkt | 201 °C til 205 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 383710 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 139.11 |
| Procent renhed | 96% |