Få mere at vide
4-amino-3-nitropyridin, 96%
Artikelnummer. 11375565
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375565 5 g 5g
11365565 1 g 1g
11385565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19725.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1681-37-4 | C5H5N3O2 | 139,114 g/mol
4-Amino-3-nitropyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Amino-3-nitropyridin anvendes som et
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1681-37-4
Molekylær formel C5H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 139.114
MDL nummer MFCD00160304
InChI nøgle IUPPEELMBOPLDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-nitropyridine, 4-pyridinamine, 3-nitro, 3-nitro-4-pyridinamine, 3-nitro-4-aminopyridine, 3-nitro-pyridin-4-ylamine, 3-nitro-4-pyridylamine, pubchem1277, acmc-209dxo, 3-nitro-4-amino pyridine, 3-nitro-4-pyridinamine #
PubChem CID 548803
IUPAC navn 3-nitropyridin-4-amin
SMIL C1=CN=CC(=C1N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-nitropyridine
Smeltepunkt 201 °C til 205 °C
Mængde 5 g
Beilstein 383710
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 139.11
Procent renhed 96%