Få mere at vide
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11986051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11986051 5 g 5g
11976051 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444570050
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 833486-94-5
Molekylær formel C12H17BN2O4
Molekylvægt (g/mol) 264.09
MDL nummer MFCD06795680
InChI nøgle QOYJKGGBFKVKDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 2-nitro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 2-nitro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-amino-3-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-4-amino-3-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-nitro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, pubchem22339, acmc-209ps0, ksc912g7t, qoyjkggbfkvkdp-uhfffaoysa-n
PubChem CID 16217914
IUPAC navn 2-nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 174°C to 177°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 264.09
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.