Få mere at vide
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11986121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11986121 5 g 5g
11976121 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445300050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89466-07-9 | C6H7BN2O4 | 181.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89466-07-9
Molekylær formel C6H7BN2O4
Molekylvægt (g/mol) 181.94
MDL nummer MFCD07437851
InChI nøgle IRTXQNNJQZNKRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-nitrophenylboronic acid, 4-amino-3-nitrophenylboronicacid, 4-amino-3-nitrophenyl boronic acid, boronic acid,b-4-amino-3-nitrophenyl, pubchem4026, acmc-209r1c, irtxqnnjqznkrp-uhfffaoysa-n, 4-amino-3-nitro-phenyl boronic acid, 4-azanyl-3-nitro-phenyl boronic acid, boronic acid, b-4-amino-3-nitrophenyl
PubChem CID 16217915
IUPAC navn (4-amino-3-nitrophenyl)boronic acid
SMIL NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 181.94
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.