Få mere at vide
4-amino-3-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30317427
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30317427 10 g
1 options
Artikelnummer. 30317427 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61848510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-nitroaniline
CAS 610-81-1
Molekylær formel C6 H6 N2 O3
Mængde 10 g
Synonym 4-Amino-3-nitrophenol, 2-Amino-5-hydroxynitrobenzene, 2-Nitro-4-hydroxyaniline, 3-Nitro-4-aminophenol, 4-Hydroxy-2-nitroaniline, NSC 400380, p-Hydroxy-o-nitroaniline
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
SMIL Nc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-amino-3-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 154.123
Formel vægt 154.0378