Få mere at vide
4-amino-3-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. 10552544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10552544 100 g Glasflaske 100g
10215481 5 g Glasflaske 5g
10071721 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10552544 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335221000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 610-81-1 | C6H6N2O3 | 154,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-81-1
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.13
MDL nummer MFCD00066310
InChI nøgle IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-phenol, unii-r5wy41q95z, 3-nitro-4-amino phenol, 4-aminophenol-3-nitrophenol, pubchem1481, 4-amino-3-nitropbenol
PubChem CID 3758882
IUPAC navn 4-amino-3-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-nitrophenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >150,0 °C
Farve Bordeaux til Rød
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 13, III, 1203
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, isopropanol, acetone, dimethylsulfoxid, kloroform, methylenklorid, xylen, benzen, diethylether
Formel vægt 154.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Amino-3-nitrophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.