Få mere at vide
4-amino-3-nitrophenol, 98%
Artikelnummer. 11397446
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397446 25 g 25g
11387446 5 g 5g
11307456 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09487.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.52 DKK
    718.65 DKK / 25g
    Spare 79.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 610-81-1 | C6H6N2O3 | 154,125 g/mol
4-Amino-3-nitrophenol blev anvendt i syntesen af benzimidazolbaserede faktor Xa (trypsinlignende serinprotease)-hæmmere og 4-(4-amino-3-nitrophenoxy)phthalonitril. Det blev også brugt som matrix under synlig matrix-assisteret laser desorption/ionisering massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Amino-3-nitrophenol blev brugt i syntesen af benzimidazolbaserede faktor Xa (trypsinlignende serinprotease)-hæmmere og 4-(4-amino-3-nitrophenoxy)phthalonitril. Det blev også brugt som matrix under synlig matrix-assisteret laser desorption/ionisering massespektrometri.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (1,8 g/L.)
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 610-81-1
Molekylær formel C6H6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 154.125
MDL nummer MFCD00066310
InChI nøgle IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-phenol, unii-r5wy41q95z, 3-nitro-4-amino phenol, 4-aminophenol-3-nitrophenol, pubchem1481, 4-amino-3-nitropbenol
PubChem CID 3758882
IUPAC navn 4-amino-3-nitrophenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-nitrophenol
Smeltepunkt 148 °C til 153 °C
Lugt Karakteristik
Mængde 25 g
Beilstein 2210196
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (1,8g/L.)
Formel vægt 154.13
Procent renhed 98%