Få mere at vide
4-amino-3-nitrobenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11445457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445457 25 g 25g
11425457 1 g 1g
11435457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11445457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23463.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6393-40-4 | C7H5N3O2 | 163,14 g/mol
4-Amino-3-nitrobenzonitril anvendes i gamma-bestrålingseffekt på frigivelse af denne forbindelse fra polyanhydridmatrixer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Amino-3-nitrobenzonitril bruges i gamma-bestrålingseffekt på frigivelse af
denne forbindelse fra polyanhydridmatrixer.
Opløselighed Opløselig i ethanol og benzen
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6393-40-4
Molekylær formel C7H5N3O2
Molekylvægt (g/mol) 163.14
MDL nummer MFCD00013373
InChI nøgle JAHADAZIDZMHOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-2-nitroaniline, benzonitrile, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-benzonitrile, 2-nitro-4-cyanoaniline, 4-amino-3-nitrobenzenecarbonitrile, zlchem 228, pubchem4669, 4-ammo-3-nitrobenzonitrile
PubChem CID 595901
IUPAC navn 4-amino-3-nitrobenzonitril
SMIL NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 159 °C til 161 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og benzen.
Formel vægt 163.14
Procent renhed 98%