Få mere at vide
4-Amino-3-methylphenol, 98%
Artikelnummer. 11416386
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416386 25 g 25g
11426386 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23152.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2835-99-6 | C7H9NO | 123,155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-99-6
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00007871
InChI nøgle QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol
PubChem CID 17819
ChEBI CHEBI:55546
IUPAC navn 4-amino-3-methylphenol
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-methylphenol
Smeltepunkt 176 °C til 179 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Beilstein 2078803
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%