missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-3-methylbiphenyl, TRC

Artikelnummer. 30319042
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30319042 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30319042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6150001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-methylbiphenyl
CAS 63019-98-7
Molekylær formel C13 H13 N
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H13N/c1-10-9-12(7-8-13(10)14)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,14H2,1H3
SMIL Cc1cc(ccc1N)c2ccccc2
IUPAC navn 2-methyl-4-phenylaniline
Molekylvægt (g/mol) 183.25
Formel vægt 183.1048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.