Få mere at vide
4-Amino-3-methylbiphenyl Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3-methylbiphenyl, Hydrochloride |
| CAS | 3419-49-6 |
| Molekylær formel | C13 H13 N . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N.ClH/c1-10-9-12(7-8-13(10)14)11-5-3-2-4-6-11;/h2-9H,14H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.Cc1cc(ccc1N)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-methyl-4-phenylaniline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.71 |
| Formel vægt | 219.0815 |