Få mere at vide
4-amino-3-methylbenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30313666
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30313666 10 g
1 options
Artikelnummer. 30313666 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61458510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-methylbenzoic Acid
CAS 2486-70-6
Molekylær formel C8 H9 N O2
Mængde 10 g
Synonym 4-Amino-3-methylbenzoic Acid, m-Toluic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-3-methylbenzoic acid, 3-Methyl-4-aminobenzoic acid, 4-Amino-5-methylbenzoic acid, BTS 28369, NSC 227945
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMIL Cc1cc(ccc1N)C(=O)O
IUPAC navn 4-amino-3-methylbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 151.162
Formel vægt 151.0633