Få mere at vide
4-Amino-3-methoxybenzeneethanamine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3-methoxybenzeneethanamine-d4 |
| CAS | 74719-63-4 |
| Molekylær formel | C16H15D4NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO2/c1-18-16-11-13(9-10-17)7-8-15(16)19-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12,17H2,1H3/i9D2,10D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(OCc2ccccc2)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.35 |
| Formel vægt | 261.1667 |