Få mere at vide
4-Amino-3-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one, TRC
Artikelnummer. 30346464
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30346464 1 g
1 options
Artikelnummer. 30346464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7233551G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
CAS 96240-10-7
Molekylær formel C5 H10 N4 O
Mængde 1 g
Synonym 4-Amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one, 3-Isopropyl-4-amino-1,2,4-triazol-5-one, 4-Amino-2,4-dihydro-5-isopropyl-1,2,4-triazol-3-one
InChI formel InChI=1S/C5H10N4O/c1-3(2)4-7-8-5(10)9(4)6/h3H,6H2,1-2H3,(H,8,10)
SMIL CC(C)C1=NNC(=O)N1N
IUPAC navn 4-amino-3-propan-2-yl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Molekylvægt (g/mol) 142.159
Formel vægt 142.085