missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Amino-3-isobutylpyrimidine-2,6-dione, TRC

Artikelnummer. 30326955
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30326955 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30326955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6117422G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-isobutylpyrimidine-2,6-dione
CAS 56075-75-3
Molekylær formel C8 H13 N3 O2
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C8H13N3O2/c1-5(2)4-11-6(9)3-7(12)10-8(11)13/h3,5H,4,9H2,1-2H3,(H,10,12,13)
SMIL CC(C)CN1C(=CC(=O)NC1=O)N
IUPAC navn 6-amino-1-(2-methylpropyl)pyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 183.21
Formel vægt 183.1008
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.