Få mere at vide
4-Amino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dione |
| CAS | 58481-39-3 |
| Molekylær formel | C9 H15 N3 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O2/c1-6(2)5-12-7(10)4-8(13)11(3)9(12)14/h4,6H,5,10H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N |
| IUPAC navn | 6-amino-3-methyl-1-(2-methylpropyl)pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.23 |
| Formel vægt | 197.1164 |