Få mere at vide
4-Amino-3-iodopyridine, 97%
Artikelnummer. 11424400
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424400 5 g 5g
11414400 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424400 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50027.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88511-27-7 | C5H5IN2 | 220.013 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88511-27-7
Molekylær formel C5H5IN2
Molekylvægt (g/mol) 220.013
MDL nummer MFCD02663853
InChI nøgle ZGOCEDVVZKFHSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-iodopyridine, 3-iodo-4-aminopyridine, 3-iodopyridin-4-ylamine, 3-iodo-pyridin-4-ylamine, 3-iodo-4-pyridylamine, 4-pyridinamine, 3-iodo, pubchem6632, 3-iodo-4-pyridineamine, 4-amino-3-iodo-pyridin, acmc-20a09a
PubChem CID 1516510
IUPAC navn 3-iodpyridin-4-amin
SMIL C1=CN=CC(=C1N)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-iodopyridine
Mængde 5 g
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 220.01
Procent renhed 97%