Få mere at vide
4-Amino-3-iodobenzotrifluoride, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Amino-3-iodobenzotrifluoride |
| CAS | 163444-17-5 |
| Molekylær formel | C7H5F3IN |
| MDL nummer | MFCD02683097 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | FC(F)(F)C1=CC=C(N)C(I)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.02 |
| Procent renhed | 98% |