Få mere at vide
4-amino-3-hydroxypyridin sulfat, TRC
Artikelnummer. 30324284
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30324284 1 g
1 options
Artikelnummer. 30324284 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6118351G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-3-hydroxypyridine Sulfate
CAS 100130-15-2
Molekylær formel C5H6N2O4S
Mængde 1 g
Synonym 4-Amino-3-pyridinol 3-(Hydrogen Sulfate), 3-Hydroxy-3-aminopyridine Sulfate, 4-Amino-3-pyridinol Sulfate
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O4S/c6-4-1-2-7-3-5(4)11-12(8,9)10/h1-3H,(H2,6,7)(H,8,9,10)
SMIL Nc1ccncc1OS(=O)(=O)O
IUPAC navn (4-aminopyridin-3-yl) hydrogensulfat
Molekylvægt (g/mol) 190.18
Formel vægt 190.0048